Merck
다음으로 건너뛰기
RAB0358
Sigma-Aldrich
Human MICA ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
종 반응성
human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 13.72-10000 pg/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... MICA(100507436)
일반 설명
The Human MICA (MHC class I Chain-related gene A) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme- linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human MICA in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
면역원
Recombinant Human MICA
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)