주요 문서
S0193
Sigma-Aldrich
SKF-86002
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
6-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridyl)-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]-thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12N3FS
CAS Number:
Molecular Weight:
297.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
protect from light
색상
off-white
mp
189-190 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2nc3SCCn3c2-c4ccncc4
InChI
1S/C16H12FN3S/c17-13-3-1-11(2-4-13)14-15(12-5-7-18-8-6-12)20-9-10-21-16(20)19-14/h1-8H,9-10H2
InChI key
YOELZIQOLWZLQC-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... IL1B(3553), TNF(7124)
rat ... Alox5(25290)
생화학적/생리학적 작용
p38 MAP kinase inhibitor.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)