생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
171001, monoclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
mouse, human
기술
western blot: 1-2 μg/mL
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SHH(6469)
mouse ... Shh(20423)
면역원
purified, E. coli-derived recombinant mouse 6× histidine-tagged sonic hedgehog N-terminal peptide (aa 25-198).
생화학적/생리학적 작용
Shh protein is secreted by Purkinje cells in the cerebellum with both autocrine and paracrine functions. The Shh signaling is mediated by the interaction of Shh with transmembrane proteins, Patched and Smoothened. The Shh pathway cross-talks Notch and Wnt pathways and acts via downstream targets such as cyclins, gamma catenin, myc and other transcription factors. The Hh family members have multiple roles such as morphogens, cell survival factors, setting anterior-posterior axis and digit formation during the development of brain and nervous system.
물리적 형태
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.