주요 문서
S0763
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Ala-Phe-Lys 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H39N5O8 · C2H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
681.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
분석
≥95% (TLC)
Quality Level
양식
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C32H39N5O8.C2H4O2/c1-19-16-29(41)45-26-18-22(11-12-23(19)26)35-31(43)24(10-6-7-15-33)36-32(44)25(17-21-8-4-3-5-9-21)37-30(42)20(2)34-27(38)13-14-28(39)40;1-2(3)4/h3-5,8-9,11-12,16,18,20,24-25H,6-7,10,13-15,17,33H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,43)(H,36,44)(H,37,42)(H,39,40);1H3,(H,3,4)/t20-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
YSFJDCMZVSMICC-FMQWQMCSSA-N
기질
Fluorogenic substrate for plasmin
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Pierzchala, P.A., et al.
The Biochemical Journal, 183, 155-155 (1979)