주요 문서
S6826
Sigma-Aldrich
Stiripentol
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4,4-dimethyl-1-[3,4(methylenedioxy)-phenyl]-1-penten-3-ol, Diacomit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
234.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)C(O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/b7-5+
InChI key
IBLNKMRFIPWSOY-FNORWQNLSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Stiripentol has been used in pharmacokinetic analysis and as a reference standard in fluorescence spectra analysis.
Stiripentol may be used in GABAA receptor-mediated cell signaling studies.
생화학적/생리학적 작용
Anti-convulsant drug
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)