주요 문서
S8504
Sigma-Aldrich
Sulfatase from Patella vulgata (keyhole limpet)
Type IV, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
동의어(들):
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC 번호:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.54
생물학적 소스
limpet (Patella vulgata)
Quality Level
유형
Type IV
양식
essentially salt-free, lyophilized powder
특이 활성도
≥10 units/mg solid
외래 활성
β-Glucuronidase ≥750 units/mg solid
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
단위 정의
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrocatechol sulfate per hr at pH 5.0 at 37 °C (30 min assay).
기질
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)