클론
K58/35, monoclonal
종 반응성
mammals
농도
~1 mg/mL
기술
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1 μg/mL using sciatic and optic nerve sections; cultured hypocampal neurons
western blot: 1 μg/mL using crude brain membrane prep (rat)
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
mouse ... Scn10a(20264), Scn11a(24046), Scn1a(20265), Scn3a(20269), Scn4a(110880), Scn5a(20271), Scn8a(20273), Scn9a(20274)
rat ... Scn10a(29571), Scn11a(29701), Scn1a(81574), Scn3a(497770), Scn4a(25722), Scn5a(25665), Scn8a(29710), Scn9a(78956)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunohistochemistry(1:50)
- immunostaining (1:200)
- immunofluorescence
- immunocytochemistry (1:100)