Merck
SAB1300174
Sigma-Aldrich
Anti-Xenopus sumo2 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-SUMO-2-A, Anti-Small ubiquitin-related modifier 2-A, Anti-Smt3h2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
Xenopus
기술
indirect ELISA: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
frog ... Sumo2(549160)
일반 설명
SUMO2 is a ubiquitin-like protein which can be covalently attached to target lysines either as a monomer or as a lysine-linked polymer. SUMO2 does not seem to be involved in protein degradation and may function as an antagonist of ubiquitin in the degradation process. This protein plays a role in a number of cellular processes such as nuclear transport, DNA replication and repair, mitosis and signal transduction. Covalent attachment to its substrates requires prior activation by the E1 complex SAE1-SAE2 and linkage to the E2 enzyme UBE2I, and can be promoted by E3 ligases such as PIAS isoforms 1-4.
면역원
SUMO2 (NP_001080085, 1-30)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of Xenopus SUMO2.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)