항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PMVK(10654)
일반 설명
PMVK is a peroxisomal enzyme that catalyzes the conversion of mevalonate 5-phosphate into mevalonate 5-diphosphate as the fifth reaction of the cholesterol biosynthetic pathway. The deduced 192-amino acid PMVK protein has a calculated molecular mass of about 22 kD. It contains a C-terminal peroxisomal targeting sequence, and a single methionine is removed from the N terminus upon maturation of the protein. Expression is highest in heart and skeletal muscle, with slightly lower levels in liver, kidney, and pancreas, and low but detectable levels in brain, lung, and placenta.
면역원
PMVK (167-202)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PMVK.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PMVK.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.