SAB1300928
Anti-MARS2 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Methionine--tRNA ligase 2, Anti-Methionyl-tRNA synthetase, mitochondrial [Precursor], Anti-Mitochondrial methionine--tRNA ligase, Anti-MtMetRS, EC 6.1.1.10
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MARS2(92935)
일반 설명
Methionine-tRNA ligase (EC 6.1.1.10) catalyzes the chemical reaction: ATP + L-methionine + tRNAMet ⇔ AMP + diphosphate + L-methionyl-tRNAMet The 3 substrates of this enzyme are ATP, L-methionine, and tRNA(Met), whereas its 3 products are AMP, diphosphate, and L-methionyl-tRNA(Met). This enzyme participates in 3 metabolic pathways: methionine metabolism, selenoamino acid metabolism, and aminoacyl-trna biosynthesis.
면역원
MARS2 (NP_612404, 568-603)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human MARS2.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human MARS2.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.