SAB1300945
Anti-CYP4A11 (4A22) (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-20-HETE synthase, Anti-20-hydroxyeicosatetraenoic acid synthase, Anti-CYP4AII, Anti-P450-HL-ω, Lauric acid ω-hydroxylase
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CYP4A11(1579)
일반 설명
CYP4A11 is a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein localizes to the endoplasmic reticulum and hydroxylates medium-chain fatty acids such as laurate and myristate.
면역원
CYP4A11 (NP_000769, 412-445)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human CYP4A11.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human CYP4A11.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.