주요 문서
SAB1400791
Sigma-Aldrich
Anti-GGT6 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-FLJ25990, Anti-FLJ90165
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GGT6(124975)
일반 설명
GGT6 belongs to the gamma-glutamyltransferase (GGT; EC 2.3.2.2) gene family. GGT is a membrane-bound extracellular enzyme that cleaves gamma-glutamyl peptide bonds in glutathione and other peptides and transfers the gamma-glutamyl moiety to acceptors. GGT is also key to glutathione homeostasis because it provides substrates for glutathione synthesis (Heisterkamp et al., 2008 [PubMed 18357469]).[supplied by OMIM
면역원
GGT6 (AAH63111, 1 a.a. ~ 493 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERAEEPVVYQKLLPWEPSLESEEEVEEEETSEALVLNPRRHQDSSRNKAGGLPGTWVRVVAALLLLAVGCSLAVRQLQNQGRSTGSLGSVAPPPGGHSHGPGVYHHGAIISPAGRELLVAGGNVVDAGVGAALCLAVVHPHATGLGAMFWGLFHDSSSGNSTALTSGPAQTLAPGLGLPAALPTLHLLHARFGRLPWPRLLVGPTTLAQEGFLVDTPLARALVARGTEGLCPLLCHADGTPLGAGARATNPQLAAVLRSAALAPTSDLAGDALLSLLAGDLGVEVPSAVPRPTLEPAEQLPVPQGILFTTPSPSAGPELLALLEAALRSGAPIPDPCPPFLQTAVSPESSALAAVDSSGSVLLLTSSLNCSFGSAHLSPSTGVLLSNLVAKSTTSAWACPLILRGSLDDTEADVLGLVASGTPDVARAMTHTLLRHLAARPPTQAQHQHQGQQEPTEHPSTCGQGTLLQVAAHTEHAHVSSVPHACCPFQGF
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)