주요 문서
SAB1405009
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TIAM2 antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ41865, STEF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1C10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~36.89 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TIAM2(26230)
일반 설명
This gene encodes a guanine nucleotide exchange factor. A highly similar mouse protein specifically activates ras-related C3 botulinum substrate 1, converting this Rho-like guanosine triphosphatase (GTPase) from a guanosine diphosphate-bound inactive state to a guanosine triphosphate-bound active state. The encoded protein may play a role in neural cell development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
면역원
TIAM2 (NP_001010927, 527 a.a. ~ 624 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DVHPEAEQQPGPESGEGQKGGEQPKLVRGHFCPIKRKANSTKRDRGTLLKAQIRHQSLDSQSENATIDLNSVLEREFSVQSLTSVVSEECFYETESHG
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)