Merck
SAB1405476
Sigma-Aldrich
Anti-ABCC6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
ABC34, ARA, EST349056, MLP1, MOATE, MRP6, PXE, PXE1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~10.8 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ABCC6(368)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). The encoded protein, a member of the MRP subfamily, is involved in multi-drug resistance. Mutations in this gene cause pseudoxanthoma elasticum. Alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been described for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
ABCC6 (NP_001072996.1, 1 a.a. ~ 99 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAPAEPCAGQGVWNQTEPEPAATSLLSLCFLRTAGVWVPPMYLWVLGPIYLLFIHHHGRGYLRMSPLFKAKMVAAIPGSLEPGNVRGRQGTGWNLVKS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)