분자량
antigen ~31.5 kDa
종 반응성
human
기술
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
1 of 4
이 품목 | SAB1403586 | SAB1402122 | SAB5700572 |
---|---|---|---|
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
technique(s) flow cytometry: suitable, western blot: 1 μg/mL | technique(s) capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable | technique(s) capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) western blot: 1:500-1:2000 |
clone polyclonal | clone 1E9, monoclonal | clone 4E3, monoclonal | clone polyclonal |
일반 설명
면역원
Sequence
MTKNEKKSLNQSLAEWKLFIYNPTTGEFLGRTAKSWGLILLFYLVFYGFLAALFSFTMWVMLQTLNDEVPKYRDQIPSPGLMVFPKPVTALEYTFSRSDPTSYAGYIEDLKKFLKPYTLEEQKNLTVCPDGALFEQKGPVYVACQFPISLLQACSGMNDPDFGYSQGNPCILVKMNRIIGLKPEGVPRIDCVSKNEDIPNVAVYPHNGMIDLKYFPYYGKKLHVGYLQPLVAVQVSFAPNNTGKEVTVECKIDGSANLKSQDDRDKFLGRVMFKITARA
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.