분자량
antigen ~19.91 kDa
종 반응성
human
기술
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PTTG1IP(754)
일반 설명
The encoded protein, which directly binds to pituitary tumor-transforming gene 1 protein (PTTG1), facilitates the nuclear translocation of PTTG1 and potentiates the transcriptional activation of basic fibroblast growth factor by PTTG1. The gene product localizes to both the cytoplasm and nucleus. Its NLS is required for its own nuclear localization, the nuclear localization of PTTG1, and its interaction with PTTG1. (provided by RefSeq)
면역원
PTTG1IP (AAH20983, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPGVARGPTPYWRLRLGGAALLLLLIPVAAAQEPPGAACSQNTNKTCEECLKNVSCLWCNTNKACLDYPVTSVLPPASLCKLSSARWGVCWVNFEALIITMSVVGGTLLLGIAICCCCCCRRKRSRKPDRSEEKAMREREERRIRQEERRAEMKTRHDEIRKKYGLFKEENPYARFENN
Sequence
MAPGVARGPTPYWRLRLGGAALLLLLIPVAAAQEPPGAACSQNTNKTCEECLKNVSCLWCNTNKACLDYPVTSVLPPASLCKLSSARWGVCWVNFEALIITMSVVGGTLLLGIAICCCCCCRRKRSRKPDRSEEKAMREREERRIRQEERRAEMKTRHDEIRKKYGLFKEENPYARFENN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.