Merck
모든 사진(6)
주요 문서
SAB1406400
Sigma-Aldrich
Anti-RPA2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
REPA2, RPA32
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~29.81 kDa
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RPA2(6118)
관련 카테고리
일반 설명
Replication protein A2 (RPA2) is a 32kDa protein. The gene encoding it is localized on human chromosome 1p35. Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human RPA2 protein.
면역원
RPA2 (AAH12157, 1 a.a. ~ 270 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWNSGFESYGSSSYGGAGGYTQSPGGFGSPAPSQAEKKSRARAQHIVPCTISQLLSATLVDEVFRIGNVEISQVTIVGIIRHAEKAPTNIVYKIDDMTAAPMDVRQWVDTDDTSSENTVVPPETYVKVAGHLRSFQNKKSLVAFKIMPLEDMNEFTTHILEVINAHMVLSKANSQPSAGRAPISNPGMSEAGNFGGNSFMPANGLTVAQNQVLNLIKACPRPEGLNFQDLKNQLKHMSVSSIKQAVDFLSNEGHIYSTVDDDHFKSTDAE
생화학적/생리학적 작용
Replication protein A2 (RPA2) is involved in DNA repair and replication. The protein has been shown to be phosphorylated as a response to DNA damage and apoptosis in vitro.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)