Merck
SAB1410644
Sigma-Aldrich
Anti-NUDT2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
APAH1, MGC10404
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 16.8 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NUDT2(318)
일반 설명
This gene encodes a member of the MutT family of nucleotide pyrophosphatases, a subset of the larger NUDIX hydrolase family. The gene product possesses a modification of the MutT sequence motif found in certain nucleotide pyrophosphatases. The enzyme asymmetrically hydrolyzes Ap4A to yield AMP and ATP and is responsible for maintaining the intracellular level of the dinucleotide Ap4A, the function of which has yet to be established. This gene may be a candidate tumor suppressor gene. Alternative splicing has been observed at this locus and three transcript variants, all encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
면역원
NUDT2 (NP_001152.1, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALRACGLIIFRRCLIPKVDNNAIEFLLLQASDGIHHWTPPKGHVEPGEDDLETALRETQEEAGIEAGQLTIIEGFKRELNYVARNKPKTVIYWLAEVKDYDVEIRLSHEHQAYRWLGLEEACQLAQFKEMKAALQEGHQFLCSIEA
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)