클론
2H8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
36.74 kDa
종 반응성
human
농도
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1, kappa
단백질 ID 수납 번호
NM_015267
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CUX2(23316)
일반 설명
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CUX2.
면역원
CUX2 (NP_056082.1, 121 a.a. ~ 220 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
서열
FDPSGQPRRDLHTSWKRNPELLSPKEQREGTSPAGPTLTEGSRLPGIPGKALLTETLLQRNEAEKQKGLQEVQITLAARLGEAEEKIKVLHSALKATQAE
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
제조 메모
Purification by Protein A sepharose
저장 및 안정성
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.