분자량
92 kDa
종 반응성
rabbit, guinea pig, human, horse, bovine, rat
농도
0.5 mg - 1 mg/mL
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BACH2(60468)
면역원
Synthetic peptide directed towards the middle region of human BACH2
생화학적/생리학적 작용
BACH2 belongs to the bZIP family. It is a transcriptional regulator that acts as repressor or activator. The protein binds to Maf recognition elements (MARE) and play important roles in coordinating transcription activation and repression by MAFK.
서열
Synthetic peptide located within the following region: TSGRRLEGTDPGTFSERGPPLEPRSQTVTVDFCQEMTDKCTTDEQPRKDY
물리적 형태
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.