주요 문서
SAB2108589
Sigma-Aldrich
Anti-PLP2
IgG fraction of antiserum
동의어(들):
Anti- A4-LSB, Anti- A4LSB, Anti- MGC126187, Anti-A4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
17 kDa
종 반응성
dog, bovine, sheep, pig, human
농도
0.5-1 mg/mL
기술
immunoblotting: suitable
수납 번호(accession number)
NM_002668
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PLP2(5355)
면역원
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PLP2
생화학적/생리학적 작용
PLP2 may play a role in cell differentiation in the intestinal epithelium.
서열
Synthetic peptide located within the following region: LVERGNHSKIVAGVLGLIATCLFGYDAYVTFPVRQPRHTAAPTDPADGPV
물리적 형태
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)