주요 문서
SAB3500358
Sigma-Aldrich
Anti-GOLPH1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Acyl CoA binding domain containing 3, Anti-GCP60, Anti-GOCAP1, Anti-Golgi complex-associated protein 1, Anti-Golgi phosphoprotein 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ACBD3(64746)
면역원
GOLPH1 antibody was raised against a 16 amino acid peptide from near the amino terminus of human GOLPH1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500358.
물리적 형태
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)