SAB4501357
Anti-NRBF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Comodulator of PPAR and RXR, NRBF-2, Nuclear receptor-binding factor 2
크기 선택
₹54,263.00
크기 선택
About This Item
₹54,263.00
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 32 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
농도
~1 mg/mL
1 of 4
이 품목 | SAB1409094 | SAB5300458 | AMAB91525 |
---|---|---|---|
biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
clone 2D11, monoclonal | clone 2F12, monoclonal | clone 7B5, monoclonal | clone CL8660, monoclonal |
species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Gene Information human ... GATA2(2624) | Gene Information human ... GATA2(2624) | Gene Information human ... GATA3(2625) | Gene Information human ... GATA3(2625) |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
일반 설명
면역원
Immunogen Range: 140-189
특징 및 장점
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.