Merck
다음으로 건너뛰기
SAB5200701
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Lrp4 - Biotin antibody produced in mouse
clone S207-27, purified immunoglobulin
동의어(들):
Anti- LDLR, Anti-Corin antibody, Anti-KIAA0816, Anti-MEGF7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
biotin conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
S207-27, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen predicted mol wt 215, 150 kDa
종 반응성
mouse, rat
농도
1 mg/mL
면역원
Fusion protein amino acids 26- 350 (extracellular N-terminus) of mouse LTP4
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
  • 가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
    시험 성적서(COA)