결합
phycoerythrin (R-PE) conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
S355-1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen predicted mol wt 100 kDa
종 반응성
rat, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rat ... Gria1(50592)
면역원
Fusion protein amino acids 1-389 (extracellular N-terminus) of rat GluA1/GluR1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.