주요 문서
SAB5700431
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKC (pan) (gamma)-T514 antibody produced in rabbit
동의어(들):
PRKCA, PRKCB, PRKCD, PRKCE, PRKCG, PRKCH, PRKCQ
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
59-67
74-83
종 반응성
mouse, rat, human
농도
4.33 mg/ml
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr514)
유전자 정보
human ... PRKCA(5578)
면역원
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T514 of human PKC (pan) (gamma)
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)