주요 문서
SAB5701028
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit monoclonal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
제품명
Anti-MAP1LC3A antibody produced in rabbit,
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, mouse, human
농도
1.17 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAP1LC3A(84557)
일반 설명
MAP1A and MAP1B are microtubule-associated proteins which mediate the physical interactions between microtubules and components of the cytoskeleton. MAP1A and MAP1B each consist of a heavy chain subunit and multiple light chain subunits. The protein encoded by this gene is one of the light chain subunits and can associate with either MAP1A or MAP1B. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The expression of variant 1 is suppressed in many tumor cell lines, suggesting that may be involved in carcinogenesis. [provided by RefSeq, Feb 2012]
면역원
A synthesized peptide derived from human MAP1LC3A
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)