Merck
모든 사진(6)
주요 문서
SAB5701680
Sigma-Aldrich
Anti-Hemopexin (HPX) antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, mouse, human
농도
0.22 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HPX(3263)
일반 설명
This gene encodes a plasma glycoprotein that binds heme with high affinity. The encoded protein is an acute phase protein that transports heme from the plasma to the liver and may be involved in protecting cells from oxidative stress. [provided by RefSeq, Apr 2009]
면역원
A synthesized peptide derived from human Hemopexin (HPX) (HPX)
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)