주요 문서
SAB5701979
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2F2 Antibody, clone 3T7Q9, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
GTF2F2, BTF4, RAP30, TF2F2, TFIIF, general transcription factor IIF subunit 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
3T7Q9, monoclonal
양식
liquid
분자량
30 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
1.50 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MAERGELDLTGAKQNTGVWLVKVPKYLSQQWAKASGRGEVGKLRIAKTQGRTEVSFTLNEDLANIHDIGGKPASVSAPREHPFVLQSVGGQTLTVFTESS
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GTF2F2(2963)
일반 설명
TFIIF is a general transcription initiation factor that binds to RNA polymerase II and helps to recruit it to the initiation complex in collaboration with TFIIB. It promotes transcription elongation. This subunit shows ATP-dependent DNA-helicase activity.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GTF2F2 (P13984).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)