Merck
SAB5701991
Sigma-Aldrich
Anti-Erlin-2 Antibody, clone 9T3M5, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
ERLIN2, C8orf2, Erlin-2, NET32, SPFH2, SPG18, erlin-2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
9T3M5, monoclonal
양식
liquid
분자량
43 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
1.2 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
HLMLPFITSYKSVQTTLQTDEVKNVPCGTSGGVMIYFDRIEVVNFLVPNAVYDIVKNYTADYDKALIFNKIHHELNQFCSVHTLQEVYIELFDQIDENLKL
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... Erlin-2(11160)
일반 설명
This gene encodes a member of the SPFH domain-containing family of lipid raft-associated proteins. The encoded protein is localized to lipid rafts of the endoplasmic reticulum and plays a critical role in inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) signaling by mediating ER-associated degradation of activated IP3 receptors. Mutations in this gene are a cause of spastic paraplegia-18 (SPG18). Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Erlin-2 (O94905).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)