콘텐츠로 건너뛰기
Merck

SAB5702006

Sigma-Aldrich

Anti-CREB1 Antibody, clone 3F5Y0, Rabbit Monoclonal

동의어(들):

CREB1,CREB,CREB-1

로그인조직 및 계약 가격 보기

About This Item

UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의

생물학적 소스

rabbit

Quality Level

material

colorless

클론

3F5Y0, monoclonal

양식

liquid

분자량

40 kDa

종 반응성

human, rat, rat

농도

0.6 mg/mL

기술

western blot: 1:500 - 1:2000

색상

colorless

동형

IgG

면역원 서열

ATQPGTTILQYAQTTDGQQILVPSNQVVVQAASGDVQTYQIRTAPTSTIAPGVVMASSPALPTQPAEEAARKREVRLMKNREAARECRRKKKEYVKCLENR

UniProt 수납 번호

배송 상태

wet ice

저장 온도

−20°C

타겟 번역 후 변형

unmodified

유전자 정보

human ... CREB1(1385)

일반 설명

This gene encodes a transcription factor that is a member of the leucine zipper family of DNA binding proteins. This protein binds as a homodimer to the cAMP-responsive element, an octameric palindrome. The protein is phosphorylated by several protein kinases, and induces transcription of genes in response to hormonal stimulation of the cAMP pathway. Alternate splicing of this gene results in several transcript variants encoding different isoforms.

면역원

A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human CREB1 (P16220).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.

애플리케이션

WB

Storage Class Code

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 1


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.