Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5702146
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 12 (KRT12) Antibody, clone 2M1K10, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
KRT12, K12, keratin 12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
2M1K10, monoclonal
양식
liquid
분자량
54 kDa
종 반응성
mouse, rat
농도
0.33 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
EMQIESLNEELAYMKKNHEDELQSFRVGGPGEVSVEMDAAPGVDLTRLLNDMRAQYETIAEQNRKDAEAWFIEKSGELRKEISTNTEQLQSSKSEVTDLRRAFQNLEIELQSQLAMKKSLEDSLAEAEGDYCAQLSQVQQLISNLEAQLLQVRADAERQNVDHQRLLNVKARLELEIETYRRLLDGEAQGDGLEESLFVTDSKSQAQSTDSSKDPTKTRKIKTVVQEMVNGEVVSSQVQEIEELM
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
일반 설명
KRT12 encodes the type I intermediate filament chain keratin 12, expressed in corneal epithelia. Mutations in this gene lead to Meesmann corneal dystrophy.
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-494 of human Cytokeratin 12 (KRT12) (Q99456).
애플리케이션
WB, IHC, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)