Merck
모든 사진(8)
주요 문서
SAB5702147
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit monoclonal, 8M2F9
동의어(들):
ALXDRD,GFAP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
Product Name
Anti-GFAP Antibody, clone 8M2F9, Rabbit Monoclonal,
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
8M2F9, monoclonal
양식
liquid
분자량
48 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.50 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MERRRITSAARRSYVSSGEMMVGGLAPGRRLGPGTRLSLARMPPPLPTRVDFSLAGALNAGFKETRASERAEMMELNDRFASYIEKVRFLEQQNKALAAE
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GFAP(2670)
일반 설명
This gene encodes one of the major intermediate filament proteins of mature astrocytes. It is used as a marker to distinguish astrocytes from other glial cells during development. Mutations in this gene cause Alexander disease, a rare disorder of astrocytes in the central nervous system. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq, Oct 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GFAP (P14136).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC, IF/ICC
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)