콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(5)

주요 문서

SAB5702170

Sigma-Aldrich

Anti-ENT2/SLC29A2 Antibody, clone 7B2J3, Rabbit Monoclonal

동의어(들):

DER12, ENT2, HNP36

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46

생물학적 소스

rabbit

Quality Level

material

colorless

클론

7B2J3, monoclonal

양식

liquid

종 반응성

rat, rat, human

농도

0.3 mg/mL

기술

immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200

색상

colorless

동형

IgG

면역원 서열

MARGDAPRDSYHLVGISFFILGLGTLLPWNFFITAIPYFQARLAGAGNSTARILSTNHTGPEDAFNFNNWVTLLSQLPLLLFTLLNSFLYQCVPETVRIL

UniProt 수납 번호

배송 상태

wet ice

저장 온도

−20°C

타겟 번역 후 변형

unmodified

유전자 정보

human ... SLC29A2(3177)

일반 설명

The uptake of nucleosides by transporters, such as SLC29A2, is essential for nucleotide synthesis by salvage pathways in cells that lack de novo biosynthetic pathways. Nucleoside transport also plays a key role in the regulation of many physiologic processes through its effect on adenosine concentration at the cell surface (Griffiths et al., 1997 [PubMed 9396714]).[supplied by OMIM, Nov 2008]

면역원

A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ENT2/SLC29A2 (Q14542).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.

애플리케이션

IHC, IF/ICC

Storage Class Code

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 1


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.