주요 문서
SAB5702189
Sigma-Aldrich
Anti-LHX3 Antibody, clone 0F3J8, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
CPHD3, LIM3, M2-LHX3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
0F3J8, monoclonal
양식
liquid
분자량
43 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.32 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
DSDAEVSFPDEPSLAEMGPANGLYGSLGEPTQALGRPSGALGNFSLEHGGLAGPEQYRELRPGSPYGVPPSPAAPQSLPGPQPLLSSLVYPDTSLGLVPSG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LHX3(8022)
일반 설명
This gene encodes a member of a large family of proteins which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein is a transcription factor that is required for pituitary development and motor neuron specification. Mutations in this gene cause combined pituitary hormone deficiency 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Dec 2015]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human LHX3 (Q9UBR4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)