Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5702351
Sigma-Aldrich
Anti-Calponin Antibody, clone 1E8M8, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
HEL-S-14, SMCC, Sm-Calp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
1E8M8, monoclonal
양식
liquid
분자량
35 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
0.4 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
PLDQATISLQMGTNKGASQAGMTAPGTKRQIFEPGLGMEHCDTLNVSLQMGSNKGASQRGMTVYGLPRQVYDPKYCLTPEYPELGEPAHNHHAHNYYNSA
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CNN1(1264)
일반 설명
Thin filament-associated protein that is implicated in the regulation and modulation of smooth muscle contraction. It is capable of binding to actin, calmodulin and tropomyosin. The interaction of calponin with actin inhibits the actomyosin Mg-ATPase activity (By similarity.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 198-297 of human Calponin (P51911).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)