콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
SAB5702549
Sigma-Aldrich
Anti-Calmodulin 1/2/3 Antibody, clone 10W3Y7, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
CALML2, CAMI, CPVT4, DD132, LQT14, PHKD, caM
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
10W3Y7, monoclonal
양식
liquid
분자량
17 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
1 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
일반 설명
This gene encodes a member of the EF-hand calcium-binding protein family. It is one of three genes which encode an identical calcium binding protein which is one of the four subunits of phosphorylase kinase. Two pseudogenes have been identified on chromosome 7 and X. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Oct 2009]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-149 of human Calmodulin (P0DP23).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)