material
colorless
클론
6G5U7, monoclonal
양식
liquid
분자량
60 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.40 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
LLLLSEVALGQCNELLEANPKAEGLLQGKHSTKGLGKMAPSSAHFVTLNGSTVPLGPASDTGILNPDGYTLNYNEYIVYNPNQVRMRYLLKVQFNFLQLW
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PARP2(10038)
일반 설명
This gene encodes poly(ADP-ribosyl)transferase-like 2 protein, which contains a catalytic domain and is capable of catalyzing a poly(ADP-ribosyl)ation reaction. This protein has a catalytic domain which is homologous to that of poly (ADP-ribosyl) transferase, but lacks an N-terminal DNA binding domain which activates the C-terminal catalytic domain of poly (ADP-ribosyl) transferase. The basic residues within the N-terminal region of this protein may bear potential DNA-binding properties, and may be involved in the nuclear and/or nucleolar targeting of the protein. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 484-583 of human PARP2 (Q9UGN5).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.