Merck
SAB5702601
Sigma-Aldrich
Anti-CAD Antibody, clone 0O8D6, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
CDG1Z, EIEE50, GATD4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
0O8D6, monoclonal
양식
liquid
분자량
250 kDa
종 반응성
mouse, mouse
농도
1.50 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MAALVLEDGSVLRGQPFGAAVSTAGEVVFQTGMVGYPEALTDPSYKAQILVLTYPLIGNYGIPPDEMDEFGLCKWFESSGIHVAALVVGECCPTPSHWSA
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CAD(790)
일반 설명
The de novo synthesis of pyrimidine nucleotides is required for mammalian cells to proliferate. This gene encodes a trifunctional protein which is associated with the enzymatic activities of the first 3 enzymes in the 6-step pathway of pyrimidine biosynthesis: carbamoylphosphate synthetase (CPS II), aspartate transcarbamoylase, and dihydroorotase. This protein is regulated by the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade, which indicates a direct link between activation of the MAPK cascade and de novo biosynthesis of pyrimidine nucleotides. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Apr 2015]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CAD (P27708).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)