material
colorless
클론
10S0V1, monoclonal
양식
liquid
분자량
130 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
0.80 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MLKFRTVHGGLRLLGIRRTSTAPAASPNVRRLEYKPIKKVMVANRGEIAIRVFRACTELGIRTVAIYSEQDTGQMHRQKADEAYLIGRGLAPVQAYLHIP
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PC(5091)
일반 설명
This gene encodes pyruvate carboxylase, which requires biotin and ATP to catalyse the carboxylation of pyruvate to oxaloacetate. The active enzyme is a homotetramer arranged in a tetrahedron which is located exclusively in the mitochondrial matrix. Pyruvate carboxylase is involved in gluconeogenesis, lipogenesis, insulin secretion and synthesis of the neurotransmitter glutamate. Mutations in this gene have been associated with pyruvate carboxylase deficiency. Alternatively spliced transcript variants with different 5' UTRs, but encoding the same protein, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Pyruvate carboxylase (PC) (P11498).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.