Merck
SAB5702966
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 17 (KRT17) Antibody, clone 9O6X9, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
39.1, CK-17, K17, PC, PC2, PCHC1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
9O6X9, monoclonal
양식
liquid
분자량
48 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.53 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:100 - 1:500
western blot: 1:10000 - 1:11600
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MTTSIRQFTSSSSIKGSSGLGGGSSRTSCRLSGGLGAGSCRLGSAGGLGSTLGGSSYSSCYSFGSGGGYGSSFGGVDGLLAGGEKATMQNLNDRLASYLD
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KRT17(3872)
일반 설명
This gene encodes the type I intermediate filament chain keratin 17, expressed in nail bed, hair follicle, sebaceous glands, and other epidermal appendages. Mutations in this gene lead to Jackson-Lawler type pachyonychia congenita and steatocystoma multiplex. [provided by RefSeq, Aug 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Cytokeratin 17 (KRT17) (Q04695).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)