material
colorless
클론
7S3E5, monoclonal
양식
liquid
분자량
80 kDa
종 반응성
human
농도
0.4 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MIPFLPMFSLLLLLIVNPINANNHYDKILAHSRIRGRDQGPNVCALQQILGTKKKYFSTCKNWYKKSICGQKTTVLYECCPGYMRMEGMKGCPAVLPIDH
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POSTN(10631)
일반 설명
This gene encodes a secreted extracellular matrix protein that functions in tissue development and regeneration, including wound healing, and ventricular remodeling following myocardial infarction. The encoded protein binds to integrins to support adhesion and migration of epithelial cells. This protein plays a role in cancer stem cell maintenance and metastasis. Mice lacking this gene exhibit cardiac valve disease, and skeletal and dental defects. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Sep 2015]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Periostin (Q15063).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.