재조합
expressed in HEK 293 F cells
Quality Level
결합
unconjugated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4A6, recombinant monoclonal
양식
liquid
분자량
150 kDa
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
농도
1.6mg/ml
기술
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
-10 to -25°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer358)
일반 설명
Pseudokinase that plays a key role in TNF-induced necroptosis, a programmed cell death process. Activated following phosphorylation by RIPK3, leading to homotrimerization, localization to the plasma membrane and execution of programmed necrosis characterized by calcium influx and plasma membrane damage. Does not have protein kinase activity.
면역원
A synthesized peptide derived from human Phospho-MLKL (S358)
서열
344-389aa
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
저장 및 안정성
Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.