주요 문서
SCP0103
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
동의어(들):
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, Z-YVAD-AFC, caspase-1 substrate VI
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H40N5O11
Molecular Weight:
754.76
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
Product Name
Caspase Substrate, ≥95% (HPLC)
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥80%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... CASP1(834)
Amino Acid Sequence
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC
생화학적/생리학적 작용
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC, or Z-YVAD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-1. The parent tetrapeptide is derived from the cleavage site for pro-interleukin b1, as the minimal sequence that caspase-1 recognizes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)