주요 문서
SCP0121
Sigma-Aldrich
[Des-Cys1]-Calcitonin, salmon
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C142H237N43O47S1
Molecular Weight:
3330.73
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.32
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥75%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH2
애플리케이션
Calcitonin, a 32 amino acid polypeptide, is involved in the regulation of calcium and phosphorous metabolism often antagonistic to parathyroid hormone (PTH). [Des-Cys1]-Calcitonin, salmon (Des-Cys1-sCT) has the N-terminal cysteine residue removed.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)