주요 문서
SCP0133
Sigma-Aldrich
Endomorphin II
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H37N5O5
Molecular Weight:
571.67
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥80%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2
애플리케이션
Endomorphin-1 (Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2, YPWF-NH2) and endomorphin-2 (Tyr-Pro-Phe-Phe-NH2, YPFF-NH2) are endogeneous opioid tetrapeptides with high affinity and specificity for the μ (mu) opioid receptor. Endomorphin-1 and 2 may be used to study the differential action and metabolism of these opioids.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)