분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥72%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Ser-Gly-Pro-Pro-Gly-Leu-Gln-Gly-Arg-Leu-Gln-Arg-Leu-Leu-Gln-Ala-Ser-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Met-NH2
일반 설명
Orexin B consists of an amidated C-terminus and shares 46% sequence identity with orexin-A, mainly in the C-terminal region. Orexin-B is proteolytically cleaved from the precursor prepro-orexin.
생화학적/생리학적 작용
Orexin-A and Orexin-B are orexigenic peptides that mediate their effects via two receptors, the orexin-1 receptor (OX1R) and the orexin-2 receptor (OX2R). Orexins are involved in food intake, obesity regulation, energy homeostasis, and differentiation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.