주요 문서
SCP0222
Sigma-Aldrich
Prodynorphin 228-256 porcine / Dynorphin B 29 Leumorphin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C161H236N42O48
Molecular Weight:
3527.85
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥75%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Gln-Phe-Lys-Val-Val-Thr-Arg-Ser-Gln-Glu-Asp-Pro-Asn-Ala-Tyr-Tyr-Glu-Glu-Leu-Phe-Asp-Val
애플리케이션
Leumorphin and prodynorphin are endogenous opioid polypeptide hormones used to study opioid signaling and opioid peptide metabolic processing.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)