주요 문서
SMB00185
Sigma-Aldrich
Quadrangolin A
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O3
CAS Number:
Molecular Weight:
250.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)CCCC(=C)[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C16H24O3/c1-10-6-5-8-16(3)9-7-12(14(17)13(10)16)11(2)15(18)19-4/h12-14,17H,1-2,5-9H2,3-4H3/t12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI key
QKJPFZYODFIADE-KNCOVGOOSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)