주요 문서
SMB00234
Sigma-Aldrich
p-Coumaryl alcohol 4-O-glucoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20O7
CAS Number:
Molecular Weight:
312.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC\C=C\c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
InChI
1S/C15H20O7/c16-7-1-2-9-3-5-10(6-4-9)21-15-14(20)13(19)12(18)11(8-17)22-15/h1-6,11-20H,7-8H2/b2-1+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
CRVXJSNSTGEXDX-HHMSBIESSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)